155152
Bis(4-chlorophenoxy)acetic acid
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)Oc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl2O4/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-14(13(17)18)20-12-7-3-10(16)4-8-12/h1-8,14H,(H,17,18)
ZKNSZZXBPSICFK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3