Documenti fondamentali
15488
Sigma-Aldrich
Boc-Phg-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Boc-L-α-phenylglycine
Scegli un formato
5 G
92,40 €
92,40 €
Prezzo di listino132,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
92,40 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Beilstein:
3592362
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
92,40 €
Prezzo di listino132,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D +144±2°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
88-91 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)