Documenti fondamentali
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-phenylalanine N-hydroxysuccinimide ester
Scegli un formato
5 G
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.38
Beilstein:
715573
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
150-152 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)