Documenti fondamentali
429821
Sigma-Aldrich
(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenylethanol
Scegli un formato
1 G
25,85 €
25,85 €
Prezzo di listino51,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,85 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.29
Beilstein:
4316842
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,85 €
Prezzo di listino51,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
136-139 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)