Documenti fondamentali
638463
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylhydrazine
95%
Scegli un formato
1 G
88,60 €
5 G
265,00 €
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
88,60 €
5 G
265,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydrazine
iodo
Stringa SMILE
NNc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H7IN2/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5/h1-4,9H,8H2
IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)