Documenti fondamentali
15434
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinonimo/i:
Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Scegli un formato
5 G
216,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
216,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COC6H4CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.41
Beilstein:
4327336
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Attività ottica
[α]20/D −15.0±1.0°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ria Schönauer et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(12), 905-912 (2016-01-16)
The human adrenomedullin (ADM) is a 52 amino acid peptide hormone belonging to the calcitonin family of peptides, which plays a major role in the development and regulation of cardiovascular and lymphatic systems. For potential use in clinical applications, we
Genevra Kuziel et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-01)
Obesity is correlated with breast tumor desmoplasia, leading to diminished chemotherapy response and disease-free survival. Obesity causes chronic, macrophage-driven inflammation within breast tissue, initiated by chemokine ligand 2 (CCL2) signaling from adipose stromal cells. To understand how CCL2-induced inflammation alters