Vai a
B2522
Boc-Glu-OtBu
>98% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
382,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653769
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Boc-Glu-OtBu,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)9(7-8-10(16)17)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
YMOYURYWGUWMFM-VIFPVBQESA-N
Application
Boc-Glu-OtBu is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make unique peptides containing glutamate tert-butyl ester residues.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B90031510615418
Boc-Glu-OtBu
Sigma-Aldrich
B2522
Boc-Glu-OtBu
Boc-Glu-OBzl
Sigma-Aldrich
B9003
Boc-Glu-OBzl
Boc-D-Glu-OBzl ≥98.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15106
Boc-D-Glu-OBzl
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (T)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Glu-OtBu
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)