Documenti fondamentali
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
Sinonimo/i:
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Scegli un formato
25 G
97,90 €
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
97,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Beilstein:
1725252
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
182 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)