Documenti fondamentali
15395
Sigma-Aldrich
Boc-6-Ahx-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
6-(Boc-amino)caproic acid, 6-(Boc-amino)hexanoic acid, Boc-6-aminohexanoic acid
Scegli un formato
1 G
26,30 €
5 G
94,00 €
26,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
26,30 €
5 G
94,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNH(CH2)5CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Beilstein:
2049561
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
35-40 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Protected derivative to introduce the ε-aminocaproyl moiety in various compounds.[1][2] Introduction of an aminocaproyl spacer arm in affinity chromatography.[3][4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A J Schroit et al.
Biochemistry, 22(15), 3617-3623 (1983-07-19)
An efficient method for the synthesis and purification of a variety of iodinated phospholipid analogues is described. 1-Acyl-2-[[[3-(3-[125I]iodo-4-hydroxyphenyl)- propionyl]amino]caproyl]phosphatidylcholine (125I-PC) was prepared by alkylation of 1-acyl-2-(aminocaproyl)phosphatidylcholine with monoiodinated Bolton-Hunter reagent. 125I-Labeled phosphatidic acid, phosphatidylethanolamine, and phosphatidylserine were produced from 125I-PC
J. Frank et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 2550-2550 (1977)
The literature on affinity chromatography.
M Wilchek et al.
Methods in enzymology, 34, 3-10 (1974-01-01)
Affinity chromatography of carboxypeptidase B.
M Sokolovsky
Methods in enzymology, 34, 411-414 (1974-01-01)