153613
Pentamethylbenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
231 °C (lit.)
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C11H16/c1-7-6-8(2)10(4)11(5)9(7)3/h6H,1-5H3
BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges