Documenti fondamentali
152307
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
3-Hydroxypicolinic acid, 3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
5 G
308,00 €
25 G
1.430,00 €
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
308,00 €
25 G
1.430,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Beilstein:
118954
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
213-218 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ligand for a variety of metal complexes including Hg(II),[1] and Sm(III).[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Misaki Nakai et al.
Journal of inorganic biochemistry, 98(1), 105-112 (2003-12-09)
Two chargeless VO(IV) complexes with 3-hydroxypyridine-2-carboxylic acid (H2hpic), [VO(Hhpic-O,O)(Hhpic-O,N)(H2O)].3H2O (1) and the cyclic tetramer [(VO)4(mu-(hpic-O,O',N))4(H2O)4].8H3O (2), have been synthesized and characterized by elemental analysis, mass, infrared, electronic absorption, electron spin resonance (ESR) spectroscopies, and X-ray crystallography. Their coordination structures are
Polyhedron, 25, 2471-2471 (2006)
Polyhedron, 26, 1045-1045 (2007)
K Tang et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 8(9), 673-677 (1994-09-01)
We found that picolinic acid is a very good matrix for matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight mass spectrometry of oligonucleotides, proteins and tRNA. Among the oligonucleotides, picolinic acid was shown to be effective for homo-oligonucleotides, d(G)40 and d(C)60, and for
E Nordhoff et al.
Nucleic acids research, 22(13), 2460-2465 (1994-07-11)
UV-matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (UV-MALDI-MS) with 3-hydroxypicolinic acid as matrix and IR-MALDI-MS with succinic acid as matrix have proved their feasibility for highly accurate and sensitive mass determination of nucleic acids (DNA and RNA). In this work, a