Documenti fondamentali
15105
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-ONp
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.35
Beilstein:
1896303
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)