244546
Azidomethyl phenyl sulfide
95%
Sinonimo/i:
Phenylthiomethyl azide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.5904 (lit.)
P. eboll.
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-10-9-6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
KIQGRMGPIMCXSC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup