Documenti fondamentali
151041
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 151041, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. ebollizione
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−9 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The D values of 2,4-Dimethylbenzaldehyde were studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determinations of large ZFS D-parameters in 2,4-, 2,5- and 3,4-dimethybenzaldehydes dispersed in durene single crystals.
Despres A and Migirdicyan E.
Chemical Physics, 22(1), 121-130 (1977)
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The