Documenti fondamentali
8.21461
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Scegli un formato
10 ML
92,50 €
100 ML
613,00 €
92,50 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
92,50 €
100 ML
613,00 €
About This Item
Formula condensata:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
239-856-7
NACRES:
NA.22
92,50 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Stato
liquid
Punto di fusione
-9 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=Cc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup