Documenti fondamentali
15083
Sigma-Aldrich
Nα-Boc-biocytin
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nε-biotinyl-L-lysine, Nε-Biotinyl-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36N4O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.60
Beilstein:
5797526
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C21H36N4O6S/c1-21(2,3)31-20(30)24-13(18(27)28)8-6-7-11-22-16(26)10-5-4-9-15-17-14(12-32-15)23-19(29)25-17/h13-15,17H,4-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,30)(H,27,28)(H2,23,25,29)/t13-,14-,15-,17-/m0/s1
XTQNFOCBPUXJCS-JKQORVJESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)