Documenti fondamentali
QBD10613
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Lys-(dPEG®4-biotin)-OH-(acid)
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-Lys(biotin-PEG4)-OH, Fmoc-N-Lys(PEG4-biotin)-OH-(acid), Fmoc-PEG-biotin acid
Scegli un formato
100 MG
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
136,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H59N5O11S
Peso molecolare:
842.01
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Fmoc-N-Lys-(dPEG4-biotin)-OH permits incorporation of a short (19.1 atoms, 16 Å), biotinylated discrete PEG (dPEG) into a peptide chain using standard Fmoc chemistry with Fmoc-protected lysine. The biotin-dPEG4 moiety is coupled to the side chain of lysine. A useful application for this product is the creation of a peptide probe that can be retrieved by affinity capture using avidin or streptavidin.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Note legali
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)