149136
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
157-162 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)9-7-10(13(17)18)12(16)11(8-9)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?