Documenti fondamentali
144991
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane
97%
Sinonimo/i:
Heptamethylene dibromide
Scegli un formato
10 G
128,00 €
50 G
287,50 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
128,00 €
50 G
287,50 €
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.99
Beilstein:
1734575
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
255 °C (lit.)
Densità
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
LVWSZGCVEZRFBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,7-Dibromoheptane was used in the synthesis of random thermotropic liquid crystalline copolyether[1] and ternary copolyether[2]. It was also used in the synthesis of thermotropic liquid crystalline dendrimer exhibiting a nematic phase[3].
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and characterization of a thermotropic nematic liquid crystalline dendrimeric polymer.
Percec V and Kawasumi M.
Macromolecules, 25(15), 3843-3850 (1992)
Functional polymers and sequential copolymers by phase transfer catalysis. 24. The influence of molecular weight on the thermotropic properties of a random copolyether based on 1, 5-dibromopentane, 1, 7-dibromoheptane, and 4, 4'-dihydroxy-a-methylstilbene.
Percec V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(7), 1943-1965 (1987)
Liquid crystalline polyethers based on conformational isomerism. 6. Influence of copolymer composition of a ternary copolyether based on 1-(4-hydroxyphenyl)-2-(2-methyl-4-hydroxyphenyl) ethane, 1, 5-dibromopentane, 1, 7-dibromoheptane, and 1, 9-dibromononane on its mesomorphic phase transitions.
Percec V and Tsuda Y.
Macromolecules, 23(1), 5-12 (1990)
Yuan-Ping Pang et al.
PloS one, 4(2), e4349-e4349 (2009-02-06)
Aphids, among the most destructive insects to world agriculture, are mainly controlled by organophosphate insecticides that disable the catalytic serine residue of acetylcholinesterase (AChE). Because these agents also affect vertebrate AChEs, they are toxic to non-target species including humans and