144428
2,6-Lutidine-α2,3-diol
99%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-6-methyl-2-pyridinemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-2-3-7(10)6(4-9)8-5/h2-3,9-10H,4H2,1H3
PAGTXDLKXRBHFL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- (3-hydroxy-6-methylpyridin-2-yl)methyl pivaloate
- triflate
- (3-(allyloxy)-6-methylpyridin-2-yl)methanol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3