143480
3-Aminothiophenol
96%
Sinonimo/i:
3-Aminobenzenethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.656 (lit.)
Densità
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter