Documenti fondamentali
141569
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4C5H8CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H13ClO2/c13-10-5-3-9(4-6-10)12(11(14)15)7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,14,15)
QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid reacts with diorganotin(IV) oxide or dichloride to yield organotin(IV) complexes having antitumor activities against various human cancer cell lines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xianmei Shang et al.
Inorganic chemistry, 50(17), 8158-8167 (2011-07-29)
The organotin(IV) compounds [Me(2)Sn(L)(2)] (1), [Et(2)Sn(L)(2)] (2), [(n)Bu(2)Sn(L)(2)] (3), [(n)Oct(2)Sn(L)(2)] (4), [Ph(2)Sn(L)(2)] (5), and [PhOSnL](6) (6) have been synthesized from the reactions of 1-(4-chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid (HL) with the corresponding diorganotin(IV) oxide or dichloride. They were characterized by IR and multinuclear