Documenti fondamentali
140201
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
98%
Scegli un formato
5 G
45,70 €
45,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
45,70 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C5H8CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid was used to prepare precursors required for solid phase synthesis of isoxazole and isoxazoline derivatives[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sureshbabu Dadiboyena et al.
Tetrahedron letters, 53(16), 2096-2099 (2012-06-21)
An efficient approach for the parallel solid phase synthesis of isoxazole and isoxazoline derivatives has been developed. The isoxazoles and isoxazolines were constructed through a 1,3-dipolar cycloaddition reaction of nitrile oxides, with resin-bound alkynes or alkenes. The cycloaddition reaction conditions