138177
2,5-Dimethylbenzoic acid
95%
Sinonimo/i:
p-Xylylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
P. eboll.
268 °C (lit.)
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3