CDS003151
5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)
GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N