Documenti fondamentali
137065
Sigma-Aldrich
N-Methylanthranilic acid
95%
Sinonimo/i:
2-(Methylamino)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
2-(CH3NH)C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
170-172 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CNc1ccccc1C(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)