Documenti fondamentali
13471
Sigma-Aldrich
Diethyl benzylidenemalonate
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Diethyl benzalmalonate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C(COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.27
Beilstein:
528894
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
215-217 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reactions of a-aminoazoles with diethyl benzylidenemalonate.
Lipson VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 43(2), 249-255 (2007)
Integration of heterogeneous catalysts into complex synthetic routes: sequential vs. one-pot reactions in a (Knoevenagel+ Mukaiyama-Michael+ hydrogenation+ transesterification) sequence.
Fraile JM, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(2), 436-443 (2013)