Documenti
133124
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene
reagent grade, ≥99.0%, contains ~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Sinonimo/i:
TCE, Trichloroethene
About This Item
Formula condensata:
ClCH=CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.39
Beilstein:
1736782
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
61 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
770 °F
contiene
~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
86.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−84.8 °C (lit.)
Densità
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup - does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup - does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reductive dechlorination of trichloroethylene (TCE) in competition with Fe and Mn oxides-observed dynamics in H2-dependent terminal electron accepting processes.
Paul L, et al.
Geomicrobiology Journal (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 332-332 (1994)
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Jo Philips et al.
Chemosphere, 91(1), 7-13 (2012-12-12)
Electron donor limitations likely reduce microbial enhanced trichloroethene (TCE) dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) dissolution. This study quantitatively examined the relation between the DNAPL dissolution enhancement and the electron donor supply rate. An experiment used diffusion-cells with a 5.5 cm