GE17-5468-55
HiTrap® Capto™ SP ImpRes
Cytiva 17-5468-55, pack of 5 × 5 mL
Scegli un formato
384,00 €
Scegli un formato
About This Item
384,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5468-55
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High-throughput medium for intermediate and polishing Protein purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
- Strong sulfonate anion exchanger
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.