132713
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
98%
Sinonimo/i:
4-Nitro-2,6-xylenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?