Documenti
110574
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylhexane
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1718748
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
48 mmHg ( 34 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. eboll.
108-109 °C (lit.)
Densità
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)CC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-8(4)6-7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,4-Dimethylhexane can be gas chromatographically enantioseparated on different modified cyclodextrins.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Giuseppe Sicoli et al.
Chirality, 21(1), 183-198 (2008-08-14)
The chromatographic enantioseparation of small unfunctionalized chiral alkanes C*HR(1)R(2)R(3) (R = alkyl) represents a challenge in separation science. Because of the lack of any functional groups, enantiorecognition in the presence of a chiral selector is solely based upon weak enantioselective