Documenti fondamentali
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)acrylic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Thiopheneacrylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)