127612
Cyclohexanebutyric acid
99%
Sinonimo/i:
4-Cyclohexylbutyric acid
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?