127345
4-(2-Thiazolylazo)resorcinol
97%
Sinonimo/i:
2-(2,4-Dihydroxyphenylazo)thiazole, TAR
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
211 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?