Documenti fondamentali
126128
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Sinonimo/i:
Diethyl succinylosuccinate
Scegli un formato
10 G
239,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
239,00 €
About This Item
Formula condensata:
(O=)2C6H6(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
127-129 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H16O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
KSKWGMNRWCYVAT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate reacts with benzylamine to yield diethyl 2,5-bis(benzylamino-3,6-dihydroterepthalate), which on polycondensation affords poly(amine esters)[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Poly (amine esters) Derived from Diethyl 1, 4-Cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate.
Moore JA and Kochanowski JE.
Macromolecules, 8(2), 121-127 (1975)