125512
Cyclopropyl phenyl ketone
97%
Sinonimo/i:
Benzoylcyclopropane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. eboll.
121-123 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-9 °C (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(C1CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup