124303
tert-Butyl phenyl carbonate
98%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl phenyl carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, Phenyl tert-butyl carbonate
Saggio
98%
Stato
liquid
P. ebollizione
83 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carbonate
phenoxy
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?