Documenti fondamentali
122726
Sigma-Aldrich
4-Acetylbiphenyl
98%
Sinonimo/i:
4-Biphenyl methyl ketone, 4-Phenylacetophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Beilstein:
1101615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 10mg/200microlitres, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Acetylbiphenyl was used to study the inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin O-deethylase activity by various arylalkynes[1]. It may be used in the synthesis of Schiffs base[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
E S Roberts et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 25(11), 1242-1248 (1997-11-14)
The time-dependent loss of the 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin (EFC) O-deethylase activity of rat P450 2B1, rabbit P450 2B4, or dog P450 2B11 by 1-ethynylnaphthalene (1EN), 2-ethynylnaphthalene (2EN), 2-(1-propynyl)naphthalene (2PN), 1-ethynylanthracene (1EA), 2-ethynylanthracene, 2-ethynylphenanthrene, 3-ethynylphenanthrene, 9-ethynylphenanthrene (9EPh), 9-(1-propynyl)phenanthrene (9PPh), 4-ethynylpyrene (4EP), and 4-(1-propynyl)biphenyl
Synthesis, Characterization and Antifungal Activity of Some Transition Metal Complexes of the Schiff Base Derived from 4-Acetylbi-Phenyl and S-Benzyldithiocarbazate.
Bi S and Li G.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 29(10), 1829-1841 (1999)