Documenti fondamentali
122432
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Cyano-1-naphthylamine
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
174.5-176.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-6H,13H2
LUSIZUFVMKYWGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile on hydrolysis yields 4-amino-1-naphthoic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y Qian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(12), 3011-3024 (2000-02-05)
Cysteine farnesylation at the carboxylate terminal tetrapeptide CAAX of Ras protein is catalyzed by farnesyltransferase. This lipid modification is necessary for regulatory function of both normal and oncogenic Ras. The high frequency of Ras mutation in human cancers has prompted