Documenti fondamentali
118486
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-3-pentanol
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH3)(OH)CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-7(4,8)6(2)3/h6,8H,5H2,1-4H3
RFZHJHSNHYIRNE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Dimethyl-3-pentanol was used in a study to determine the uptake rates for different compounds of various polarities by polydimethylsiloxane-based permeation passive air sampler[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suresh Seethapathy et al.
Journal of chromatography. A, 1217(50), 7907-7913 (2010-11-12)
Polydimethylsiloxane (PDMS) has low permeability towards water vapour and low energy of activation of permeation towards volatile organic compounds (VOCs) when compared to many other polymers. Suitability of the material for use in permeation-type passive air samplers was tested as