11715
Sodium barbiturate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Barbituric acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (T)
Solubilità
hot water: soluble 0.2 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C1=NC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3