Documenti
11629
Sigma-Aldrich
Diethyl azodicarboxylate on polystyrene
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.2 mmol/g N loading
Sinonimo/i:
DEAD polymer-bound, Polymer DEAD
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~1.2 mmol/g N loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-300 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Substitute for soluble DEAD in Mitsunobu reactions which is easily separable and non-explosive
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3973 -3973 (1989)