115959
Benzoyl cyanide
98%
Sinonimo/i:
Phenylglyoxylonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
206 °C (lit.)
Punto di fusione
28-31 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
O=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
GJQBHOAJJGIPRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?