419648
2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-12(16)10(8-11(9)15)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3