Documenti
D137200
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxytoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup