Documenti
246514
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
172-173 °C (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The dermatologic and toxicologic review of cyclohexyl acetate, used as a fragrance material, was presented.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 12, S52-S55 (2008-10-11)
A toxicologic and dermatologic review of cyclohexyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented.