Documenti fondamentali
110825
Sigma-Aldrich
trans-3-Heptene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1719016
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
94 °C (lit.)
Punto di fusione
−137-−136.6 °C (lit.)
Densità
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)