11010
Aluminum
powder (fine), ≥93% (complexometric)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93% (complexometric)
Forma fisica
powder (fine)
Temp. autoaccensione
1400 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Impurezze
≤0.03% heavy metals (as Pb)
≤0.3% soluble in ether
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤5000 mg/kg
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water