Documenti fondamentali
10919
Sigma-Aldrich
Fmoc isothiocyanate
≥98.0% (CHN)
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9-Fluorenylmethyl isothiocyanatoformate
Scegli un formato
1 G
168,00 €
5 G
682,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
168,00 €
5 G
682,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.33
Beilstein:
7930648
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥85% (coupling to amines)
≥98.0% (CHN)
Solubilità
ethanol: soluble
Fluorescenza
λex 264 nm; λem 313 nm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N=C=S
InChI
1S/C16H11NO2S/c18-16(17-10-20)19-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fmoc isothiocyanate can be used:
  • As a starting material in the preparation of biologically relevant pharmacophores named N-aryl-N′-carboalkoxy guanidines.[1]
  • In one of the intermediate steps for the synthesis of N-aryl-N-thiazolyl derivatives.[2]
  • To synthesize cyclic isothiourea derivatives as potent neuropeptide Y (NPY) Y1 receptor antagonists.[3]
  • To prepare 2-aminothiazoles,[4] aminobenz-imidazole conjugated thiazoles,[5] and thiazole derived cyclopeptides[6].
Altre note
Reagent for the synthesis of substituted thioureas from amines[7]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid-Phase Synthesis of N-Aryl-N′-Carboalkoxy Guanidines by the Mitsunobu Reaction of Fmoc-Guanidines
Robinson DE, et al.
Synthetic Communications, 34(15), 2743-2749 (2004)
Two-step hantzsch based macrocyclization approach for the synthesis of thiazole-containing cyclopeptides
Nefzi A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(22), 7939-7941 (2010)
Solid-Phase Synthesis of 2-Aminothiazoles.
Patrick C. Kearney et al.
The Journal of organic chemistry, 63(1), 196-200 (2001-10-25)
Diversity-oriented synthesis of N-aryl-N-thiazolyl compounds
Nefzi A and Arutyunyan S
Tetrahedron Letters, 51(37), 4797-4800 (2010)
Solid-phase synthesis of 2-aminothiazoles
Kearney PC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(1), 196-200 (1998)