196126
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl isothiocyanatoformate
Scegli un formato
44,15 €
Prezzo di listino88,30 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
44,15 €
Prezzo di listino88,30 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)N=C=S
InChI
1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine derivatives, potential inhibitors of protein kinase CK2[2]
- fused thiophene derivatives, having antibacterial and antifungal activities[1]
- 4-thiouracil derivatives[3]
- thiocarbamides from stannylarenes[4]
- 1,3,5-triazin-2-one-4-thiones from 2-amino-2-oxazolines[5]
- N-acylthioureas from aminodeoxy sugars[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?